4-Isopropylanilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Cumidin

OR4957-100G OR4957-5G OR4957-10G OR4957-25G
APOSOR4957-100GEA 0 EUR
APOSOR4957-100G APOSOR4957-5G APOSOR4957-10G APOSOR4957-25G
4-Isopropylanilin 98%
4-Isopropylanilin
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135,21 g/mol
Siedepunkt: 224…228 °C
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 0,989 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007900
CAS-Nummer: 99-88-7
EINECS: 202-797-2
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR