4-tert-Butylanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Amino-4-tert-butylbenzol
OR4958-25G OR4958-5G OR4958-100G
APOSOR4958-25GEA 24.8 EUR
APOSOR4958-25G APOSOR4958-5G APOSOR4958-100G
4-tert-Butylanilin 98%
4-tert-Butylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Molecular Weight: 149,24 g/mol
Siedepunkt: 90…93 °C/3mmHg
Schmelzpunkt: 15…16 °C
Dichte: 0,937 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007899
CAS-Nummer: 769-92-6
EINECS: 212-215-9