1,3-Benzodioxol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Methylendioxybenzol
OR4960-100G
OR4960-1KG
OR4960-50G
OR4960-500G
APOSOR4960-100GEA
21.9
EUR
APOSOR4960-100G
APOSOR4960-1KG
APOSOR4960-50G
APOSOR4960-500G
1,3-Benzodioxol 98%
1,3-Benzodioxol
Formel:
C₇H₆O₂ Molecular Weight: 122,12 g/mol Siedepunkt: 172…173 °C Schmelzpunkt: –18 °C Dichte: 1,185 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 55 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005818 CAS-Nummer: 274-09-9 EINECS: 205-992-0 UN: 1993 ADR: 3,III |