1,4-Benzodioxan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4961-100G OR4961-25G
APOSOR4961-100GEA 0 EUR
APOSOR4961-100G APOSOR4961-25G
1,4-Benzodioxan
1,4-Benzodioxan
Formel: C₈H₈O₂
Siedepunkt: 216 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006821
CAS-Nummer: 493-09-4
EINECS: 207-775-6