4-tert-Butylbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(tert-Butyl)benzaldehyde
OR4973-100G OR4973-25G OR4973-500G
APOSOR4973-100GEA 43.5 EUR
APOSOR4973-100G APOSOR4973-25G APOSOR4973-500G
4-tert-Butylbenzaldehyd 98%
4-tert-Butylbenzaldehyd
Formel: C₁₁H₁₄O
Molecular Weight: 162,23 g/mol
Siedepunkt: 112…114 °C
Dichte: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00035742
CAS-Nummer: 939-97-9
EINECS: 213-367-9
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III