4-Cyanbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Formylbenzonitril
OR4974-100G
OR4974-250G
OR4974-25G
OR4974-500G
APOSOR4974-100GEA
39.3
EUR
APOSOR4974-100G
APOSOR4974-250G
APOSOR4974-25G
APOSOR4974-500G
4-Cyanbenzaldehyd 98%
4-Cyanbenzaldehyd
Formel:
C₈H₅NO Molecular Weight: 131,13 g/mol Siedepunkt: 133 °C/12mmHg Schmelzpunkt: 98…100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003376 CAS-Nummer: 105-07-7 EINECS: 203-267-3 |