3-Chlorbenzaldehyd

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR4978-500G
APOSOR4978-500GEA 92.8 EUR
APOSOR4978-500G
3-Chlorbenzaldehyd
3-Chlorbenzaldehyd
Formel: C₇H₅ClO
Molecular Weight: 140,57 g/mol
Siedepunkt: 213…214 °C
Schmelzpunkt: 16…18 °C
Dichte: 1,239 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003350
CAS-Nummer: 587-04-2
EINECS: 209-596-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR