4-Ethoxybenzaldehyd 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR4980-100G OR4980-25G OR4980-500G
APOSOR4980-100GEA 144 EUR
APOSOR4980-100G APOSOR4980-25G APOSOR4980-500G
4-Ethoxybenzaldehyd 98%
4-Ethoxybenzaldehyd
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 255 °C
Schmelzpunkt: 13…14 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003388
CAS-Nummer: 10031-82-0
EINECS: 233-093-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR