4-(tert-Butyl)-2-nitroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR4982-1G OR4982-5G OR4982-25G
APOSOR4982-1GEA 14.7 EUR
APOSOR4982-1G APOSOR4982-5G APOSOR4982-25G
4-(tert-Butyl)-2-nitroaniline
4-(tert-Butyl)-2-nitroaniline
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂
Schmelzpunkt: 101…105 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00066305
CAS-Nummer: 6310-19-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III