2,3,4-Trimethoxybenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4984-250G OR4984-50G OR4984-1KG
APOSOR4984-250GEA 82.8 EUR
APOSOR4984-250G APOSOR4984-50G APOSOR4984-1KG
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyd 97%
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molecular Weight: 196.2 g/mol
Siedepunkt: 168…170 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 38…42 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003310
CAS-Nummer: 2103-57-3
EINECS: 218-271-0