4-Formylbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Terephthalaldehydsäure, 4-Carboxybenzaldehyd
OR4986-100G OR4986-500G
APOSOR4986-100GEA 43.5 EUR
APOSOR4986-100G APOSOR4986-500G
4-Formylbenzoesäure
4-Formylbenzoesäure
Formel: C₈H₆O₃
Molecular Weight: 150,13 g/mol
Schmelzpunkt: 245…247 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006951
CAS-Nummer: 619-66-9
EINECS: 210-607-4