2,3-Dimethoxybenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR4990-100G
OR4990-25G
OR4990-500G
APOSOR4990-100GEA
87.3
EUR
APOSOR4990-100G
APOSOR4990-25G
APOSOR4990-500G
2,3-Dimethoxybenzoesäure 98%
2,3-Dimethoxybenzoic acid
Formel:
C₉H₁₀O₄ Schmelzpunkt: 121…124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002432 CAS-Nummer: 1521-38-6 |