2-Brombenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4995-250G OR4995-100G OR4995-500G
APOSOR4995-250GEA 34.8 EUR
APOSOR4995-250G APOSOR4995-100G APOSOR4995-500G
2-Brombenzoesäure 97%
2-Brombenzoesäure
Formel: C₇H₅BrO₂
Schmelzpunkt: 146…150 °C
Dichte: 1,93 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002402
CAS-Nummer: 88-65-3
EINECS: 201-848-6