4-Brombenzoesäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: p-Bromobenzoic Acid

OR4997-100G OR4997-25G OR4997-500G
APOSOR4997-100GEA 24.8 EUR
APOSOR4997-100G APOSOR4997-25G APOSOR4997-500G
4-Brombenzoesäure 98%
4-Brombenzoesäure
Formel: C₇H₅BrO₂
Molecular Weight: 201,02 g/mol
Schmelzpunkt: 252…258 °C
Dichte: 1,894 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002529
CAS-Nummer: 586-76-5
EINECS: 209-581-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR