2-Brom-6-chloranilin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR500007-1G OR500007-250MG OR500007-5G
APOSOR500007-1GEA 24.8 EUR
APOSOR500007-1G APOSOR500007-250MG APOSOR500007-5G
2-Brom-6-chloranilin 95+%
2-Brom-6-chloranilin
Formel: C₆H₅BrClN
Molecular Weight: 206,47 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11977383
CAS-Nummer: 59772-49-5