2,6-Dichlorbenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5004-100G OR5004-1KG OR5004-500G
APOSOR5004-100GEA 72.5 EUR
APOSOR5004-100G APOSOR5004-1KG APOSOR5004-500G
2,6-Dichlorbenzoesäure 97%
2,6-Dichlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Molecular Weight: 191.01 g/mol
Siedepunkt: 299
Schmelzpunkt: 139…145 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002418
CAS-Nummer: 50-30-6
EINECS: 200-025-9