2-Methylbenzophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: o-Methylbenzophenone
OR5009-25G OR5009-10G
APOSOR5009-25GEA 24.8 EUR
APOSOR5009-25G APOSOR5009-10G
2-Methylbenzophenon 98%
2-Methylbenzophenon
Formel: C₁₄H₁₂O
Molecular Weight: 196.25 g/mol
Siedepunkt: 309…311 °C
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 1.085 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008518
CAS-Nummer: 131-58-8
Merck Index: 12,07470