4-Hydroxybenzophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: p-Hydroxybenzophenon
OR5011-100G OR5011-500G OR5011-1KG
APOSOR5011-100GEA 31.9 EUR
APOSOR5011-100G APOSOR5011-500G APOSOR5011-1KG
4-Hydroxybenzophenon 98%
4-Hydroxybenzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Molecular Weight: 198,22 g/mol
Siedepunkt: 260…262 °C/24mmHg
Schmelzpunkt: 132…135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002355
CAS-Nummer: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1