4,4'-Dimethoxybenzophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Bis(4-methoxyphenyl)methanone
OR5012-100G
OR5012-25G
APOSOR5012-100GEA
65.4
EUR
APOSOR5012-100G
APOSOR5012-25G
4,4'-Dimethoxybenzophenon 98%
4,4'-Dimethoxybenzophenon
Formel:
C₁₅H₁₄O₃ Molecular Weight: 242,27 g/mol Schmelzpunkt: 141…146 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008404 CAS-Nummer: 90-96-0 EINECS: 202-028-0 |