2,6-Dichlorbenzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2,6-Dichlorophenyl)methanol
OR5013-100G OR5013-10G OR5013-25G
APOSOR5013-100GEA 84.6 EUR
APOSOR5013-100G APOSOR5013-10G APOSOR5013-25G
2,6-Dichlorbenzylalkohol 97%
2,6-Dichlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Molecular Weight: 177.03 g/mol
Siedepunkt: 150 °C/25mmHg
Schmelzpunkt: 96…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004609
CAS-Nummer: 15258-73-8
EINECS: 239-300-3