4-Nitrobenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5015-100G OR5015-1KG OR5015-500G
APOSOR5015-100GEA 21.9 EUR
APOSOR5015-100G APOSOR5015-1KG APOSOR5015-500G
4-Nitrobenzylalkohol 98%
4-Nitrobenzylalkohol
Formel: C₇H₇NO₃
Siedepunkt: 185 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 92…95 °C
Flammpunkt: 180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007376
CAS-Nummer: 619-73-8
EINECS: 210-611-6