3-Nitrobenzylalkohol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (3-Nitrophenyl)methanol

OR5016-100G OR5016-25G
APOSOR5016-100GEA 53.8 EUR
APOSOR5016-100G APOSOR5016-25G
3-Nitrobenzylalkohol 99%
3-Nitrobenzylalkohol
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Siedepunkt: 175…180 °C/3mmHg
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Dichte: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007273
CAS-Nummer: 619-25-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR