3-Chlorbenzylalkohol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (3-Chlorophenyl)methanol

OR5019-10G OR5019-100G OR5019-25G
APOSOR5019-10GEA 21.9 EUR
APOSOR5019-10G APOSOR5019-100G APOSOR5019-25G
3-Chlorbenzylalkohol 99%
3-Chlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₇ClO
Molecular Weight: 142,58 g/mol
Siedepunkt: 237 °C
Dichte: 1,211 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004632
CAS-Nummer: 873-63-2
EINECS: 212-847-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR