3-Brombenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Bromophenyl)methanol
OR5020-500G
APOSOR5020-500GEA 157 EUR
APOSOR5020-500G
3-Brombenzylalkohol 98%
3-Brombenzylalkohol
Formel: C₇H₇BrO
Molecular Weight: 187,04 g/mol
Siedepunkt: 165 °C/16mmHg
Schmelzpunkt: 110…112 °C
Dichte: 1,56 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004629
CAS-Nummer: 15852-73-0
EINECS: 239-975-4