4-Brombenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Bromophenyl)methanol
OR5021-100G
OR5021-25G
OR5021-500G
APOSOR5021-100GEA
39.3
EUR
APOSOR5021-100G
APOSOR5021-25G
APOSOR5021-500G
4-Brombenzylalkohol 98%
4-Brombenzylalkohol
Formel:
C₇H₇BrO Molecular Weight: 187,04 g/mol Schmelzpunkt: 75…78 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004650 CAS-Nummer: 873-75-6 EINECS: 212-851-7 |