4-Chlorbenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Chlorophenyl)methanol
OR5022-25G OR5022-500G
APOSOR5022-25GEA 21.9 EUR
APOSOR5022-25G APOSOR5022-500G
4-Chlorbenzylalkohol 98%
4-Chlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₇ClO
Molecular Weight: 142,58 g/mol
Siedepunkt: 234 °C
Schmelzpunkt: 68…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004652
CAS-Nummer: 873-76-7
EINECS: 212-852-2