3,4-Dichlorbenzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (3,4-Dichlorophenyl)methanol
OR5023-100G OR5023-250G OR5023-50G
APOSOR5023-100GEA 121 EUR
APOSOR5023-100G APOSOR5023-250G APOSOR5023-50G
3,4-Dichlorbenzylalkohol 97%
3,4-Dichlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Molecular Weight: 177.03 g/mol
Siedepunkt: 125…130 °C/3mmHg
Schmelzpunkt: 36…39 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004633
CAS-Nummer: 1805-32-9
EINECS: 217-299-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III