2,4-Dichlorbenzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2,4-Dichlorophenyl)methanol
OR5024-100G OR5024-25G OR5024-500G
APOSOR5024-100GEA 102 EUR
APOSOR5024-100G APOSOR5024-25G APOSOR5024-500G
2,4-Dichlorbenzylalkohol 97%
2,4-Dichlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Siedepunkt: 150 °C/25mmHg
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004606
CAS-Nummer: 1777-82-8
EINECS: 217-210-5