3-Chlorbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(3-Chlorophenyl)methanamine
OR5026-25G
APOSOR5026-25GEA
50.9
EUR
APOSOR5026-25G
3-Chlorbenzylamin 98%
3-Chlorbenzylamin
Formel:
C₇H₈ClN Molecular Weight: 141,6 g/mol Siedepunkt: 110…112 °C/17mmHg Dichte: 1,159 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040752 CAS-Nummer: 4152-90-3 EINECS: 223-985-0 UN: 2735 ADR: 8,II |