4-Methoxybenzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(Aminomethyl)anisole, p-Anisylamine
OR5028-100G
OR5028-25G
OR5028-500G
APOSOR5028-100GEA
65.4
EUR
APOSOR5028-100G
APOSOR5028-25G
APOSOR5028-500G
4-Methoxybenzylamin 97%
4-Methoxybenzylamin
Formel:
C₈H₁₁NO Molecular Weight: 137,18 g/mol Siedepunkt: 64…66 °C Dichte: 1,053 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008122 CAS-Nummer: 2393-23-9 EINECS: 219-247-2 UN: 2735 ADR: 8,II |