3,4-Dimethoxybenzylamin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Veratrylamin
OR5029-100G OR5029-25G OR5029-5G
APOSOR5029-100GEA 495 EUR
APOSOR5029-100G APOSOR5029-25G APOSOR5029-5G
3,4-Dimethoxybenzylamin 96%
3,4-Dimethoxybenzylamin
Formel: C₉H₁₃NO₂
Molecular Weight: 167,21 g/mol
Siedepunkt: 281…284 °C
Dichte: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008116
CAS-Nummer: 5763-61-1
EINECS: 227-287-7
UN: 2735
ADR: 8,III