3,4,5-Trimethoxybenzylamin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5030-25G OR5030-5G
APOSOR5030-25GEA 377 EUR
APOSOR5030-25G APOSOR5030-5G
3,4,5-Trimethoxybenzylamin 96%
3,4,5-Trimethoxybenzylamin
Formel: C₁₀H₁₅NO₃
Molecular Weight: 197.23
Siedepunkt: 120…122 °C/0.05mmHg
Dichte: 1.155
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017150
CAS-Nummer: 18638-99-8
EINECS: 242-468-0
UN: 2735
ADR: 8 III