2-(Aminomethyl)pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (2-Pyridyl)methylamin, 2-Picolamin, 2-Picolylamin, 2-Pyridylmethylamin
OR5031-100G OR5031-25G
APOSOR5031-100GEA 43.5 EUR
APOSOR5031-100G APOSOR5031-25G
2-(Aminomethyl)pyridin 98%
2-(Aminomethyl)pyridine
Formel: C₆H₈N₂
Siedepunkt: 202…204 °C
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006360
CAS-Nummer: 3731-51-9
EINECS: 223-090-5
UN: 2735
ADR: 8,II