α-Chlor-3-nitrotoluol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Nitrobenzylchlorid, m-Nitrobenzylchlorid, 1-(Chlormethyl)-3-nitrobenzol, α-Chlor-m-nitrotoluol
OR5032-10G
OR5032-25G
APOSOR5032-10GEA
21.9
EUR
APOSOR5032-10G
APOSOR5032-25G
α-Chlor-3-nitrotoluol 96%
α-Chlor-3-nitrotoluol
Formel:
C₇H₆ClNO₂ |
MDL:
MFCD00007272 CAS-Nummer: 619-23-8 |