α-Brom-p-toluonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Brommethyl)benzonitril, 4-(Brommethyl)benzoesäurenitril, p-(Brommethyl)benzonitril
OR5037-25G OR5037-100G OR5037-5G
APOSOR5037-25GEA 24.8 EUR
APOSOR5037-25G APOSOR5037-100G APOSOR5037-5G
α-Brom-p-toluonitril 98%
α-Brom-p-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196.05 g/mol
Schmelzpunkt: 113…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001829
CAS-Nummer: 17201-43-3
EINECS: 241-246-0
UN: 3261
ADR: 8 II