α-Chlor-m-xylol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride

OR5038-25G OR5038-5G
APOSOR5038-25GEA 61.1 EUR
APOSOR5038-25G APOSOR5038-5G
α-Chlor-m-xylol 97%
α-Chlor-m-xylol
Formel: C₈H₉Cl
Molecular Weight: 140.61 g/mol
Siedepunkt: 195…196 °C
Dichte: 1.064 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000909
CAS-Nummer: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 12,10224

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR