4-Phenylcyclohexanon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Phenylcyclohexan-1-one, 1-Oxo-4-phenylcyclohexane

OR5040-100G OR5040-25G OR5040-5G
APOSOR5040-100GEA 108 EUR
APOSOR5040-100G APOSOR5040-25G APOSOR5040-5G
4-Phenylcyclohexanon 98%
4-Phenylcyclohexanon
Formel: C₁₂H₁₄O
Molecular Weight: 174,24 g/mol
Siedepunkt: 158…160 °C/16mmHg
Schmelzpunkt: 73…80 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001641
CAS-Nummer: 4894-75-1
EINECS: 225-517-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR