2-Acetylpyridin 97+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Pyridylmethylketon, Methyl-2-pyridylketon

OR5045-100G OR5045-500G OR5045-250G
APOSOR5045-100GEA 132 EUR
APOSOR5045-100G APOSOR5045-500G APOSOR5045-250G
2-Acetylpyridin 97+%
2-Acetylpyridin
Formel: C₇H₇NO
Molecular Weight: 121,14 g/mol
Siedepunkt: 188…190 °C
Schmelzpunkt: 44477 °C
Dichte: 1,082 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006303
CAS-Nummer: 1122-62-9
EINECS: 214-355-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR