3-Acetylpyridin 97+%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Methyl-3-pyridylketon

OR5046-100G OR5046-500G OR5046-5G OR5046-25G
APOSOR5046-100GEA 43.5 EUR
APOSOR5046-100G APOSOR5046-500G APOSOR5046-5G APOSOR5046-25G
3-Acetylpyridin 97+%
3-Acetylpyridin
Formel: C₇H₇NO
Molecular Weight: 121,14 g/mol
Siedepunkt: 218…220 °C
Schmelzpunkt: 41579 °C
Dichte: 1,102 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006396
CAS-Nummer: 350-03-8
EINECS: 206-496-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR