4-Acetylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Pyridylmethylketon, Methyl-4-pyridylketon
OR5047-25G OR5047-100G OR5047-1G
APOSOR5047-25GEA 62.5 EUR
APOSOR5047-25G APOSOR5047-100G APOSOR5047-1G
4-Acetylpyridin 97%
4-Acetylpyridin
Formel: C₇H₇NO
Molecular Weight: 121,14 g/mol
Siedepunkt: 210…212 °C
Schmelzpunkt: 13…16 °C
Dichte: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006433
CAS-Nummer: 1122-54-9
EINECS: 214-350-9