2-Thiophencarbaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Thiophen-2-carboxaldehyd, Thiophen-2-carbaldehyd, 2-Thiophencarboxaldehyd
OR5053-100G
OR5053-25G
OR5053-250G
APOSOR5053-100GEA
33.5
EUR
APOSOR5053-100G
APOSOR5053-25G
APOSOR5053-250G
2-Thiophencarbaldehyd 97%
2-Thiophencarbaldehyd
Formel:
C₅H₄OS Molecular Weight: 112,15 g/mol Siedepunkt: 196…198 °C Dichte: 1,22 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 78 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005429 CAS-Nummer: 98-03-3 EINECS: 202-629-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...