2-Thenoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Thiophen-2-carbonsäure, 2-Thiophencarbonsäure
OR5057-100G
OR5057-25G
OR5057-500G
OR5057-1KG
APOSOR5057-100GEA
21.9
EUR
APOSOR5057-100G
APOSOR5057-25G
APOSOR5057-500G
APOSOR5057-1KG
2-Thenoesäure 97%
2-Thenoesäure
Formel:
C₅H₄O₂S Molecular Weight: 128,15 g/mol Siedepunkt: 259…261 °C Schmelzpunkt: 126…129 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005437 CAS-Nummer: 527-72-0 EINECS: 208-423-4 |