3-Thenoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Thiophen-3-carbonsäure, 3-Thiophencarbonsäure
OR5058-100G
OR5058-25G
OR5058-5G
APOSOR5058-100GEA
114
EUR
APOSOR5058-100G
APOSOR5058-25G
APOSOR5058-5G
3-Thenoesäure 98%
3-Thenoesäure
Formel:
C₅H₄O₂S Molecular Weight: 128.15 g/mol Schmelzpunkt: 136…141 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005467 CAS-Nummer: 88-13-1 Merck Index: 12,09415 |