3-Pyridineacetic acid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(Pyridin-3-yl)acetic acid
OR5061-25G
OR5061-5G
OR5061-100G
APOSOR5061-25GEA
172
EUR
APOSOR5061-25G
APOSOR5061-5G
APOSOR5061-100G
3-Pyridineacetic acid 99%
3-Pyridineacetic acid
Formel:
C₇H₇NO₂ Schmelzpunkt: 144…146 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066302 CAS-Nummer: 501-81-5 EINECS: 207-928-7 |