2,4,6-Trichlorpyrimidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5063-100G OR5063-25G OR5063-5G
APOSOR5063-100GEA 53.8 EUR
APOSOR5063-100G APOSOR5063-25G APOSOR5063-5G
2,4,6-Trichlorpyrimidin 98%
2,4,6-Trichloropyrimidine
Formel: C₄HCl₃N₂
Molecular Weight: 183,42 g/mol
Siedepunkt: 210…215 °C
Schmelzpunkt: 23…25 °C
Dichte: 1,595 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006063
CAS-Nummer: 3764-01-0
EINECS: 223-183-0
UN: 3261
ADR: 8,III