6-Chlornicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Chlor-3-pyridincarbonsäure, 6-Chlorpyridin-3-carbonsäure
OR5069-100G OR5069-25G OR5069-500G
APOSOR5069-100GEA 43.5 EUR
APOSOR5069-100G APOSOR5069-25G APOSOR5069-500G
6-Chlornicotinsäure 98%
6-Chlornicotinsäure
Formel: C₆H₄ClNO₂
Schmelzpunkt: 190…192 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006241
CAS-Nummer: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5