6-Aminonicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Amino-3-pyridincarbonsäure, 6-Aminopyridin-3-carbonsäure
OR5070-100G
APOSOR5070-100GEA 58 EUR
APOSOR5070-100G
6-Aminonicotinsäure 98%
6-Aminonicotinsäure
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molecular Weight: 138,13 g/mol
Schmelzpunkt: 320 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006326
CAS-Nummer: 3167-49-5
EINECS: 221-630-4