6-Hydroxynicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Hydroxypyridin-3-carbonsäure, 6-Hydroxy-3-pyridincarbonsäure
OR5072-100G OR5072-25G OR5072-500G
APOSOR5072-100GEA 94.5 EUR
APOSOR5072-100G APOSOR5072-25G APOSOR5072-500G
6-Hydroxynicotinsäure 98%
6-Hydroxynicotinsäure
Formel: C₆H₅NO₃
Schmelzpunkt: 314…316 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006277
CAS-Nummer: 5006-66-6
EINECS: 225-682-9