4-Methoxystilben 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5076-25G OR5076-5G
APOSOR5076-25GEA 499 EUR
APOSOR5076-25G APOSOR5076-5G
4-Methoxystilben 98%
4-Methoxystilben
Formel: C₁₅H₁₄O
Schmelzpunkt: 134…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017178
CAS-Nummer: 1142-15-0
EINECS: 214-530-7