3-Phenylpropylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Amino-3-phenylpropane, 1-Amino-3-phenylpropan
OR5083-100G OR5083-250G OR5083-25G
APOSOR5083-100GEA 174 EUR
APOSOR5083-100G APOSOR5083-250G APOSOR5083-25G
3-Phenylpropylamin 98%
3-Phenylpropylamin
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135,21 g/mol
Siedepunkt: 220…221 °C
Dichte: 0,949 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008224
CAS-Nummer: 2038-57-5
EINECS: 218-012-1
UN: 2735
ADR: 8,III